Få mere at vide
CELLPATH RUSTFRIT STÅL BUNDFORM
Artikelnummer. 30226273
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
30226273 Grå
1 options
Artikelnummer. 30226273 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. GBB151405A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.53 DKK
    173.31 DKK / Pakke med 5
    Spare 212.22 DKK
    55% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Rustfri stålforme til bund satte en stopper for den omfattende klipning af voks. Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet sparer tid og reducerer voksspild sammenlignet med brug af forme i upassende størrelse, når der forberedes store mængder blokke.
  • Vigtige fordele:
  • Genanvendelig
  • Stablelig for at reducere lagerplads
  • Et bredt udvalg af størrelser er tilgængelige
  • Indvendige runde hjørner muliggør nem fjernelse af voksblokken
Tekniske data
Produkttype Baseform
Materiale Rustfrit stål
Farve Grå
Længde (metrisk) 15 mm
Bredde (metrisk) 15 mm
Længde (engelsk) 15 mm
Bredde (engelsk) 15 mm
Dybde (metrisk) 5 mm
Dybde (engelsk) 5 mm