Få mere at vide
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsrør
Artikelnummer. 10536742
Flowhastighed:
220 ml/slag
350 ml/slag
560 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10536742
Brand: Buerkle™ 56010400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsrør er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker.
De Buerkle™ tøndepumpe lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker. Tøndepumpen kan lede elektricitet og opfylder derfor kravene til håndtering af brandfarlige væsker i kombination med tilbehøret antistatisk sæt. PTFE-pakningerne sikrer langvarig og vedligeholdelsesfri brug. Pumpekapacitet ca. 9–22 l/min, afhængig af pumpelængde. Det brede udvalg af tilbehør gør det muligt at tilpasse pumpen til meget forskellige krav.
  • Dykrør Ø 32 mm
  • Aftageligt udledningsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ATEX
Flowhastighed 220 ml/slag
Til brug med (applikation) Velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker, fødevarer
Inkluderer Udledningsrør
Materiale Rustfrit stål
Samlet længde (metrisk) 48 cm
Slangestørrelse 48 cm
Type Tønde pumpe
Dybde (metrisk) 36 cm