Få mere at vide
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsrør
Artikelnummer. 10463671
Flowhastighed:
220 ml/slag
350 ml/slag
560 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10463671
Brand: Buerkle™ 56010800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsrør er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker.
De Buerkle™ tøndepumpe lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker. Tøndepumpen kan lede elektricitet og opfylder derfor kravene til håndtering af brandfarlige væsker i kombination med tilbehøret antistatisk sæt. PTFE-pakningerne sikrer langvarig og vedligeholdelsesfri brug. Pumpekapacitet ca. 9–22 l/min, afhængig af pumpelængde. Det brede udvalg af tilbehør gør det muligt at tilpasse pumpen til meget forskellige krav.
  • Dykrør Ø 32 mm
  • Aftageligt udledningsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 560 ml/slag
Certificeringer/compliance Eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1
Flowhastighed 560 ml/slag
Til brug med (applikation) Velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker, fødevarer
Inkluderer Udledningsrør
Materiale Rustfrit stål V2A
Samlet længde (metrisk) 103 cm
Type Tønde pumpe