Få mere at vide
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsrør
Beskrivelse
De Buerkle™ tøndepumpe lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker. Tøndepumpen kan lede elektricitet og opfylder derfor kravene til håndtering af brandfarlige væsker i kombination med tilbehøret antistatisk sæt. PTFE-pakningerne sikrer langvarig og vedligeholdelsesfri brug. Pumpekapacitet ca. 9–22 l/min, afhængig af pumpelængde. Det brede udvalg af tilbehør gør det muligt at tilpasse pumpen til meget forskellige krav.
- Dykrør Ø 32 mm
- Aftageligt udledningsrør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 350 ml/slag |
| Certificeringer/compliance | Eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1 |
| Flowhastighed | 350 ml/slag |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker, fødevarer |
| Inkluderer | Udledningsrør |
| Materiale | Rustfrit stål V2A |
| Samlet længde (metrisk) | 69 cm |
| Type | Tønde pumpe |