Få mere at vide
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsslange og stophane
Artikelnummer. p-8002776 Shop alle Bürkle produkter
Dybde (metrisk):
36 cm
57 cm
91 cm
Flowhastighed:
220 ml/slag
350 ml/slag
560 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10439602
Brand: Buerkle™ 56010401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsslange og stophane er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker.
De Buerkle™ tøndepumpe lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker. Tøndepumpen kan lede elektricitet og opfylder derfor kravene til håndtering af brandfarlige væsker i kombination med tilbehøret antistatisk sæt. PTFE-pakningerne sikrer langvarig og vedligeholdelsesfri brug. Pumpekapacitet ca. 9–22 l/min, afhængig af pumpelængde. Det brede udvalg af tilbehør gør det muligt at tilpasse pumpen til meget forskellige krav.
  • Dykrør Ø 32 mm
  • Aftagelig slange, 1,2 m lang
  • Kuglehane af rustfrit stål NW 8 mm
  • Udløbsmundstykke Ø 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 220 ml/slag
Inkluderer Afgangsslange og stophane
Vægt (metrisk) 2.36 kg
Samlet længde (metrisk) 48 cm
Til brug med Til brændbare og letantændelige væsker, fødevarer
Dybde (metrisk) 36 cm
Pumpens rørlængde 36 cm
Type Tønde pumpe
Certificeringer/compliance Eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1
Materiale Rustfrit stål V2A, PTFE