Beskrivelse
De Buerkle™ tøndepumpe lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker. Tøndepumpen kan lede elektricitet og opfylder derfor kravene til håndtering af brandfarlige væsker i kombination med tilbehøret antistatisk sæt. PTFE-pakningerne sikrer langvarig og vedligeholdelsesfri brug. Pumpekapacitet ca. 9–22 l/min, afhængig af pumpelængde. Det brede udvalg af tilbehør gør det muligt at tilpasse pumpen til meget forskellige krav.
- Dykrør Ø 32 mm
- Aftagelig slange, 1,2 m lang
- Kuglehane af rustfrit stål NW 8 mm
- Udløbsmundstykke Ø 12,8 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Hand-Operated |
| Flowhastighed | 560 ml/slag |
| Inkluderer | Afgangsslange og stophane |
| Åbningsstørrelse (engelsk) | 0.50 in. |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | 12.8 mm |
| Vægt (metrisk) | 3.07 kg |
| Samlet længde (metrisk) | 103 cm |
| Dybde (metrisk) | 91 cm |
| Pumpens rørlængde | 91 cm |
| Modstandsegenskaber | Solvents |
| Vis mere |