Få mere at vide
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsslange og stophane
Artikelnummer. 10439602 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
36 cm
57 cm
91 cm
Flowhastighed:
220 ml/slag
350 ml/slag
560 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Flowhastighed unitSize
10439602 36 cm 220 ml/slag Hver
10255141 57 cm 350 ml/slag Hver
10786192 91 cm 560 ml/slag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10439602 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56010401
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Tøndepumpe i rustfrit stål med afgangsslange og stophane er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker.
De Buerkle™ tøndepumpe lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) er velegnet til påfyldning af brændbare og letantændelige væsker. Tøndepumpen kan lede elektricitet og opfylder derfor kravene til håndtering af brandfarlige væsker i kombination med tilbehøret antistatisk sæt. PTFE-pakningerne sikrer langvarig og vedligeholdelsesfri brug. Pumpekapacitet ca. 9–22 l/min, afhængig af pumpelængde. Det brede udvalg af tilbehør gør det muligt at tilpasse pumpen til meget forskellige krav.
  • Dykrør Ø 32 mm
  • Aftagelig slange, 1,2 m lang
  • Kuglehane af rustfrit stål NW 8 mm
  • Udløbsmundstykke Ø 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 220 ml/slag
Inkluderer Afgangsslange og stophane
Vægt (metrisk) 2.36 kg
Samlet længde (metrisk) 48 cm
Til brug med Til brændbare og letantændelige væsker, fødevarer
Dybde (metrisk) 36 cm
Pumpens rørlængde 36 cm
Type Tønde pumpe
Certificeringer/compliance Eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1
Materiale Rustfrit stål V2A, PTFE