Få mere at vide
Masterflex™ Stainless Steel Barbed Sanitary Clamp Adapter
Til brug med:
Fits 3/4 in. Clamp x 1/4 in. Tubing I.D.
Fits 3/4 in. Clamp x 3/8 in. Tubing I.D.
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel |
| Til brug med | Fits 3/4 in. Clamp x 3/8 in. Tubing I.D. |
| Emballagemængde | 1 Pack |
| Produkttype | Barbed Sanitary Clamp Adapter |