Få mere at vide
IKA™ Kugler i rustfrit stål
Artikelnummer. 10283515 Shop alle IKA produkter
Diameter (metrisk):
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10283515
Brand: IKA™ 0003599300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Måler 5 mm i diameter. IKA™ Kugler i rustfrit stål er til brug med BMT-rør.
Til brug med BMT-rør. 5 mm diameter, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) BMT rør
Mængde 250 g/pose
Diameter (metrisk) 5 mm