Få mere at vide
Micronova™ BinLiner™ Rustfrit stål BinStand™
Shop alle Micronova produkterBeschreibung
Poseholdere i saksestil i rustfrit stål, designet til at holde 40 tommer x 48 tommer BinLiners™ , til brug i rene og kontrollerede miljøer.
De Micronova BinLiner™ Rustfrit stål BinStands™ er ideelle til bortskaffelse af renrumsmaterialer, indsamling af tøj og opbevaring af råmaterialer eller produkter. Det unikke, rektangulære stativ har polyketonforme, der forbinder siderne og fungerer som stativfødder, der let glider for at forhindre gulvridsning og rust. Saksestativet foldes nemt op og lukkes til opbevaring, når det ikke er i brug.
- To stilarter af rustfrit stål stang, åbne ramme stande
- Ergonomisk sidefjernelse af liners for forenklet brug
- Hold sikkert en række af affaldsposer
- Til materialebortskaffelse, beklædningsgenstand og opbevaring af råvarer eller produkter
- Saksestativet foldes nemt op og lukkes til opbevaring
- Rektangulært stativ har plastikforbindelser, der forhindrer gulvrust og ridser
- Hjørneben er aftagelige, hvis demontering er påkrævet
- Fås i en række størrelser til at rumme poser fra 5 til 55 gallon størrelser
- BLSSH-1515 stativ til brug med 34 x 40'' liners
- BLSSH-1624 stativ til brug med 40 x 48'' og 40 x 60'' liners
- BLSSH-40 stativ bruges bedst med 40 gallon liners
- Modstandsdygtig over for almindelige rengøringsmidler og desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 150 L |
| Oversigt | Taskeholder i rustfrit stål |
| Kapacitet (engelsk) | 40 gal. |
| Dimensioner (L x B x H) | 58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 tommer) |
| Højde (metrisk) | 86 cm |
| Længde (metrisk) | 58 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Bredde (metrisk) | 36 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Stativ til bortskaffelsesposer, der bruges i kontrollerede miljøer |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.