Få mere at vide
Micronova™ BinLiner™ Rustfrit stål BinStand™
Artikelnummer. 13172370 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
30 gal.
40 gal.
Kapacitet (metrisk):
120 L
150 L
Til brug med (udstyr):
Til brug med 34 x 40-tommer liners
Til brug med 40 gallon liners
Til brug med 40 x 48-tommer og 40 x 60-tommer liners
Dimensioner (L x B x H):
38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 tommer)
58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 tommer)
61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Kapacitet (metrisk) Til brug med (udstyr) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
13172370 40 gal. 150 L Til brug med 40 gallon liners 61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 tommer) Hver
17990050 30 gal. 120 L Til brug med 34 x 40-tommer liners 38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 tommer) -
16497675 40 gal. 150 L Til brug med 40 x 48-tommer og 40 x 60-tommer liners 58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 tommer) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13172370 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BLSSH40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 DKK
    2266.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 193.49 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Disse to stilarter af skraldespandsstativer er lavet af holdbare, rustfrit stål, åbne stangrammer, der tillader ergonomisk sidefjernelse af foringer for forenklet brug og sikkert holder en række af skraldespandsposer. Den perfekte kompliment til Micronova BinLiners™ .
Poseholdere i saksestil i rustfrit stål, designet til at holde 40 tommer x 48 tommer BinLiners™ , til brug i rene og kontrollerede miljøer.
De Micronova BinLiner™ Rustfrit stål BinStands™ er ideelle til bortskaffelse af renrumsmaterialer, indsamling af tøj og opbevaring af råmaterialer eller produkter. Det unikke, rektangulære stativ har polyketonforme, der forbinder siderne og fungerer som stativfødder, der let glider for at forhindre gulvridsning og rust. Saksestativet foldes nemt op og lukkes til opbevaring, når det ikke er i brug.
  • To stilarter af rustfrit stål stang, åbne ramme stande
  • Ergonomisk sidefjernelse af liners for forenklet brug
  • Hold sikkert en række af affaldsposer
  • Til materialebortskaffelse, beklædningsgenstand og opbevaring af råvarer eller produkter
  • Saksestativet foldes nemt op og lukkes til opbevaring
  • Rektangulært stativ har plastikforbindelser, der forhindrer gulvrust og ridser
  • Hjørneben er aftagelige, hvis demontering er påkrævet
  • Fås i en række størrelser til at rumme poser fra 5 til 55 gallon størrelser
    • BLSSH-1515 stativ til brug med 34 x 40'' liners
    • BLSSH-1624 stativ til brug med 40 x 48'' og 40 x 60'' liners
    • BLSSH-40 stativ bruges bedst med 40 gallon liners
  • Modstandsdygtig over for almindelige rengøringsmidler og desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 L
Oversigt Taskeholder i rustfrit stål
Kapacitet (engelsk) 40 gal.
Dimensioner (L x B x H) 61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 tommer)
Højde (metrisk) 66 cm
Længde (metrisk) 61 cm
Bredde (metrisk) 44 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Stativ til bortskaffelsesposer, der bruges i kontrollerede miljøer
Til brug med (udstyr) Til brug med 40 gallon liners
Bredde (engelsk) 17,5''
Længde (engelsk) 24 tommer
Højde (engelsk) 26 tommer
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Affaldsforingsstand