missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Austenitic, Ø40x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin/Nitrogen/Boron/Phosphorus/Vanadium/Niobium/Copper/Tantalum/Aluminium/Carbon/Cobalt/Manganese/Titanium/Silicon/Molybdenum/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tin 0.0068 %/Nitrogen 0.0084 %/Boron 0.0214 %/Phosphorus 0.0449 %/Vanadium 0.0513 %/Niobium 0.06 %/Copper 0.0793 %/Tantalum 0.104 %/Aluminium 0.108 %/Carbon 0.146 %/Cobalt 0.28 %/Manganese 0.374 %/Titanium 0.444 %/Silicon 0.546 %/Molybdenum 2.48 %/Nickel 12.12 %/Chromium 16.09 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?