missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Austenitic, Ø40x15mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron/Nitrogen/Phosphorus/Titanium/Aluminium/Copper/Cobalt/Tantalum/Carbon/Niobium/Molybdenum/Manganese/Silicon/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0065 %/Nitrogen 0.009 %/Phosphorus 0.019 %/Titanium 0.035 %/Aluminium 0.043 %/Copper 0.045 %/Cobalt 0.055 %/Tantalum 0.055 %/Carbon 0.085 %/Niobium 0.18 %/Molybdenum 0.45 %/Manganese 0.49 %/Silicon 1.22 %/Nickel 16 %/Chromium 21.3 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?