missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Austenitic, Ø40x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Copper/Phosphorus/Vanadium/Nitrogen/Carbon/Cobalt/Molybdenum/Silicon/Manganese/Niobium/Chromium/Nickel |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium (0.035) %/Copper (0.054) %/Phosphorus (0.055) %/Vanadium (0.074) %/Nitrogen (0.086) %/Carbon (0.1) %/Cobalt (0.1) %/Molybdenum (0.42) %/Silicon (0.79) %/Manganese (1) %/Niobium (1.05) %/Chromium (19.8) %/Nickel (9.8) % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?