missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Austenitic, Ø40x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron/Phosphorus/Titanium/Nitrogen/Tantalum/Carbon/Cobalt/Aluminium/Niobium/Copper/Manganese/Molybdenum/Silicon/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Boron (0.0028) %/Phosphorus (0.003) %/Titanium (0.008) %/Nitrogen (0.01) %/Tantalum (0.015) %/Carbon (0.022) %/Cobalt (0.025) %/Aluminium (0.05) %/Niobium (0.1) %/Copper (0.115) %/Manganese (0.21) %/Molybdenum (0.6) %/Silicon (1.77) %/Nickel (20.1) %/Chromium (24.8) % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?