missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Austenitic, Ø40x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth/Nitrogen/Boron/Zirconium/Tantalum/Sulfur/Phosphorus/Titanium/Antimony/Carbon/Tungsten/Copper/Niobium/Cobalt/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bismuth 0.0052 %/Nitrogen 0.0097 %/Boron 0.0101 %/Zirconium 0.0146 %/Tantalum 0.02 %/Sulfur 0.0287 %/Phosphorus 0.0388 %/Titanium 0.0522 %/Antimony 0.068 %/Carbon 0.0814 %/Tungsten 0.141 %/Copper 0.205 %/Niobium 0.332 %/Cobalt 0.344 %/Silicon 0.894 %/Manganese 1.84 %/Molybdenum 2 %/Nickel 11.38 %/Chromium 15.64 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?