Få mere at vide
Stainless Steel, ASTM A579, AISI 410*, S41001, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, ASTM A579, AISI 410*, S41001, Ø40x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium/Aluminium/Tin/Molybdenum/Phosphorus/Cobalt/Nitrogen/Copper/Vanadium/Nickel/Carbon/Silicon/Manganese/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 0.001 %/Aluminium 0.004 %/Tin 0.0051 %/Molybdenum 0.0102 %/Phosphorus 0.0142 %/Cobalt 0.0143 %/Nitrogen 0.0316 %/Copper 0.056 %/Vanadium 0.079 %/Nickel 0.0939 %/Carbon 0.136 %/Silicon 0.298 %/Manganese 0.464 %/Chromium 12.06 % |