Få mere at vide
Stainless Steel, ASTM A579, AISI 410*, S41001, ARMI∣MBH
Mængde:
50 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium∣Calcium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Vanadium |
| Mængde | 50 g |
| Vægt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 0.001 %∣Aluminium 0.004 %∣Tin 0.0051 %∣Molybdenum 0.0102 %∣Phosphorus 0.0142 %∣Cobalt 0.0143 %∣Nitrogen 0.0316 %∣Copper 0.056 %∣Vanadium 0.079 %∣Nickel 0.0939 %∣Carbon 0.136 %∣Silicon 0.298 %∣Manganese 0.464 %∣Chromium 12.06 % |