Få mere at vide
Hamilton™ Anion-udvekslingssøjler i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8007091
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Partikelstørrelse:
7μ m
10 μm
Anionbytterkapacitet:
0,11μ eq/g
0,19μ eq/g
1.6μ eq/g
35μ eq/g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10573923
Brand: Hamilton™ 79828
Kun null tilbage
Tekniske data
Anionbytterkapacitet 1.6μ eq/g
Oversigt PRP-X800
Kolonnekapacitet 2,56 meq/søjle
Partikelstørrelse 7μ m
Stationær fase PRP-X800
Materiale Rustfrit stål
Emballagemateriale PSDVB/Itaconate
Porestørrelse 100 &‌Aring;
Temperatur (metrisk) 5 °C til 60 °C
Længde (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm