Få mere at vide
Hamilton™ Anion-udvekslingssøjler i rustfrit stål
Artikelnummer. 11583504
Skift visning
Partikelstørrelse:
7μ m
10 μm
Anionbytterkapacitet:
0,11μ eq/g
0,19μ eq/g
1.6μ eq/g
35μ eq/g
Pakningsstørrelse:
Hver
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelstørrelse Anionbytterkapacitet Pakningsstørrelse Længde (metrisk)
11583504 10 μm 35μ eq/g Hver -
10573923 7μ m 1.6μ eq/g Hver 250 mm
11503504 10 μm 0,19μ eq/g Hver 50 mm
10452543 7μ m 0,11μ eq/g Hver 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11583504 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79363
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tekniske data
Anionbytterkapacitet 35μ eq/g
Oversigt PRP-X200
Partikelstørrelse 10 μm
Stationær fase PRP-X200
Materiale Rustfrit stål
Emballagemateriale PSDVB/sulfonsyre
Temperatur (metrisk) 5 °C til 60 °C
USP type L22
Diameter (metrisk) Indvendig 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm