Få mere at vide
Hamilton™ Anion-udvekslingssøjler i rustfrit stål
Artikelnummer. 11503504
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Partikelstørrelse:
7μ m
10 μm
Anionbytterkapacitet:
0,11μ eq/g
0,19μ eq/g
1.6μ eq/g
35μ eq/g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11503504
Brand: Hamilton™ 79365
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Anionbytterkapacitet 0,19μ eq/g
Oversigt PRP-X100
Partikelstørrelse 10 μm
Stationær fase PRP-X100
Materiale Rustfrit stål
Emballagemateriale PSDVB/Trimethylammonium
Porestørrelse 100 &‌Aring;
Længde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm