Få mere at vide
Hamilton™ Anion-udvekslingssøjler i rustfrit stål
Artikelnummer. 10573923
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Partikelstørrelse:
7μ m
10 μm
Anionbytterkapacitet:
0,11μ eq/g
0,19μ eq/g
1.6μ eq/g
35μ eq/g
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Partikelstørrelse Anionbytterkapacitet unitSize
10573923 250 mm 7μ m 1.6μ eq/g Hver
11503504 50 mm 10 μm 0,19μ eq/g Hver
10452543 250 mm 7μ m 0,11μ eq/g Hver
11583504 - 10 μm 35μ eq/g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10573923 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79828
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Tekniske data
Anionbytterkapacitet 1.6μ eq/g
Oversigt PRP-X800
Kolonnekapacitet 2,56 meq/søjle
Partikelstørrelse 7μ m
Stationær fase PRP-X800
Materiale Rustfrit stål
Emballagemateriale PSDVB/Itaconate
Porestørrelse 100 &‌Aring;
Temperatur (metrisk) 5 °C til 60 °C
Længde (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm