Få mere at vide
Hamilton™ Anion-udvekslingssøjler i rustfrit stål
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Partikelstørrelse:
7μ m
10 μm
Anionbytterkapacitet:
0,11μ eq/g
0,19μ eq/g
1.6μ eq/g
35μ eq/g
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Anionbytterkapacitet | 0,11μ eq/g |
| Oversigt | PRP-X110 |
| Kolonnekapacitet | 0,176 meq/søjle |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| Stationær fase | PRP-X110 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Emballagemateriale | PSDVB/Trimethylammonium |
| Porestørrelse | 100 Å |
| Temperatur (metrisk) | 5 °C til 60 °C |
| USP type | L47 |
| Vis mere |