Få mere at vide
Heinz Herenz Rustfri stål allergilancetter med specialdesignet lille spids
Artikelnummer. 15780158
Skift visning
Mængde:
200 lanceter
Artikelnummer. Mængde
15780158 200 lanceter
1 options
Artikelnummer. 15780158 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1110106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.15 DKK
    73.76 DKK / Pakke med 200
    Spare 34.39 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Allergilancetter fremstillet i Tyskland. Rustfrit stål, med specialdesignet lille spids.
Vores blod- og allergilancetter er lavet af rustfrit kromstål og nikkelfri.
  • Hver lancet er individuelt sterilt pakket, så de er hurtige og nemme at bruge i hånden.
  • Blodlancetten sikrer fremragende blodgennemstrømning.
  • Den har også en cirka 2,9 mm lang, asymmetrisk spids, hvilket forenkler blodindsamlingen og reducerer smerten betydeligt.
  • Spidsen af allergilancetten er særligt fin, cirka 0,9 mm. Dette forhindrer uønsket blødning.
  • Alle lanceter har en gennemsigtig forseglingsfolie. Dette giver optimal sikkerhed ved udpakning, da spidsen er synlig.
Bemærk venligst:
  • Kun egnet til engangsbrug
  • Opbevar ved en temperatur på 15°til 30 °C med en relativ luftfugtighed på 40 til 70 %
  • Blodlanceterne er gamma-steriliserede og sterile i henhold til DIN EN 5561.
Tekniske data
Materiale Rustfrit kromstål
Mængde 200 lanceter
Sterilitet Steril
Produkttype Lancet