Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Alkoholbrændere i rustfrit stål
33.20 DKK - 152.95 DKK
Tekniske data
Produkttype | Spirit Brænder |
---|---|
Materiale | Rustfrit stål |
Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
nr. pr. pakke | 1 hv. |
Artikelnummer | Brand | Inkluderer | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Inkluderer | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10251031
|
Usbeck Laborgeraete™
1500 |
Justerbar væg og hætte |
175.00 DKK 152.95 DKK / Hver Spare 22.05 DKK 12% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
10126771
|
Usbeck Laborgeraete™
1501 |
Udskiftningsvæge og hætte |
37.75 DKK 33.20 DKK / Hver Spare 4.55 DKK 12% Slukket |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Tekniske data
Spirit Brænder | |
Rustfrit stål | |
60 mL | |
1 hv. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Usbeck Laborgeraete™ Alkoholbrændere i rustfrit stål