Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Alkoholbrændere i rustfrit stål
Artikelnummer. 10251031
Skift visning
Inkluderer:
Justerbar væg og hætte
Udskiftningsvæge og hætte
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10251031 Justerbar væg og hætte Hver
10126771 Udskiftningsvæge og hætte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10251031 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 1500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tekniske data
Produkttype Spirit Brænder
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Inkluderer Justerbar væg og hætte
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 75 g