Få mere at vide
Bochem™ Alkoholbrænder i rustfrit stål
Artikelnummer. 10577191
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10577191 150 ml
1 options
Artikelnummer. 10577191 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 7200
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Produkttype Alkohol brænder
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Diameter (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) 65 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 0.1 kg