Få mere at vide
Stainless Steel, AISI PH 13-8Mo, S13800, ARMI∣MBH
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Titanium∣Vanadium |
| Mængde | 50 g |
| Vægt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitrogen 0.0041 %∣Phosphorus 0.0064 %∣Titanium 0.0122 %∣Vanadium 0.0188 %∣Cobalt 0.022 %∣Manganese 0.0332 %∣Carbon 0.0386 %∣Copper 0.0449 %∣Silicon 0.081 %∣Aluminium 1.075 %∣Molybdenum 2.1 %∣Nickel 8.04 %∣Chromium 12.52 % |