Få mere at vide
Stainless Steel, AISI 316L, S31603, ARMI∣MBH
Mængde:
1 Ea.
Beskrivelse
Stainless Steel, AISI 316L, S31603
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium, Antimony, Arsenic, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium |
| Mængde | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38 mm |
| Form | Disc |
| Tykkelse (metrisk) | 19 mm |