Få mere at vide
Stainless Steel, AISI 17-4 PH, S17400, 50g, ARMI∣MBH
Description
Stainless Steel, AISI 17-4 PH, S17400, 50g
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten/Carbon/Phosphorus/Nitrogen/Molybdenum/Vanadium/Niobium/Silicon/Manganese/Copper/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tungsten 0.0056 %/Carbon 0.02 %/Phosphorus 0.02 %/Nitrogen 0.0342 %/Molybdenum 0.061 %/Vanadium 0.112 %/Niobium 0.184 %/Silicon 0.349 %/Manganese 0.829 %/Copper 3.09 %/Nickel 4.52 %/Chromium 15.74 % |