Få mere at vide
Stainless Steel, AISI 15-5 PH, S15500, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, AISI 15-5 PH, S15500, 100g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur/Boron/Tin/Arsenic/Aluminium/Carbon/Tungsten/Phosphorus/Cobalt/Vanadium/Molybdenum/Niobium/Silicon/Manganese/Copper/Nickel/Chromium/Iron/Bismuth/Cadmium/Magnesium/Lead/Selenium/Tantalum/Zirconium/Antimony/Titanium/Zinc/Hydrogen/Calcium/Oxygen/Nitrogen |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Sulfur 0.0004 %/Boron 0.0005 %/Tin 0.0021 %/Arsenic 0.0026 %/Aluminium 0.014 %/Carbon 0.015 %/Tungsten 0.019 %/Phosphorus 0.021 %/Cobalt 0.024 %/Vanadium 0.055 %/Molybdenum 0.129 %/Niobium 0.273 %/Silicon 0.43 %/Manganese 0.616 %/Copper 3.35 %/Nickel 4.79 %/Chromium 15.13 %/Iron 75.03 %/Bismuth (<0.0010) %/Cadmium (<0.0010) %/Magnesium (<0.0010) %/Lead (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0050) %/Zirconium (<0.0050) %/Antimony (<0.0070) %/Titanium (<0.0070) %/Zinc (<0.0070) %/Hydrogen (0.0001) %/Calcium (0.002) %/Oxygen (0.0028) %/Nitrogen (0.0494) % |