Få mere at vide
Stainless Steel, A286, S66286, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, A286, S66286, 100g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrogen/Tin/Boron/Niobium/Phosphorus/Tungsten/Carbon/Cobalt/Copper/Silicon/Vanadium/Manganese/Aluminium/Molybdenum/Titanium/Chromium/Calcium/Antimony/Magnesium/Nickel/Cerium/Zinc/Lead/Selenium/Oxygen/Zirconium/Arsenic |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitrogen 0.0035 %/Tin 0.0039 %/Boron 0.0063 %/Niobium 0.007 %/Phosphorus 0.013 %/Tungsten 0.036 %/Carbon 0.038 %/Cobalt 0.04 %/Copper 0.047 %/Silicon 0.05 %/Vanadium 0.223 %/Manganese 0.224 %/Aluminium 0.29 %/Molybdenum 1.23 %/Titanium 2.17 %/Chromium 14.29 %/Calcium (<0.0005) %/Antimony (<0.004) %/Magnesium (<0.005) %/Nickel (<0.008) %/Cerium (<0.015) %/Zinc (<0.02) %/Lead (<0.03) %/Selenium (<0.03) %/Oxygen (0.001) %/Zirconium (0.0016) %/Arsenic (0.003) % |