Få mere at vide
Schneider Gerd™ Stainless Steel 4301 Sharp Forceps, Straight
Artikelnummer. 11347364
Længde (metrisk):
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11347364
Brand: Schneider Gerd™ 132
Schneider Gerd™ Stainless Steel 4301 Sharp Forceps, Straight is used in dissecting work.
  • Made of Stainless steel 4301
Tekniske data
Længde (engelsk) 5 in.
Materiale Stainless Steel (4301)
Længde (metrisk) 130 mm
Produkttype Forceps, Sharp
Stil Straight