Få mere at vide
Caframo™ 3 vinge turbiner
Diameter (metrisk) aksel:
8 mm
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektropoleret 316L rustfrit stål
- Kemisk inert og korrosionsbestandig
- Høj forskydning med moderate vortex-egenskaber
- Sætskruer medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Type | Radial flow turbine |
| Vægt (metrisk) | 16.2 g |
| Materiale | Rustfrit stål |