Få mere at vide
Julabo™ Rustfrit stål 1-adapter
Tilslutningstype:
M16 x 1 han til 1/2 in. BSP Kvinde
M16 x 1 han til 3/4 tommer. BSP Kvinde
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Cirkulator |
| Type | 1-adapter |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tilslutningstype | M16 x 1 han til 3/4 tommer. BSP Kvinde |