Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri pulvertragt
Artikelnummer. p-7138939 Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
300 mm
Højde (metrisk):
107 mm
230 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15511802
Brand: Sampling Systems™ A716300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Rustfrit pulvertragt er lavet af højkvalitets rustfrit stål og velegnet til hygiejniske og farmaceutiske applikationer.
  • Høj kvalitet 316L rustfrit stål
  • Satin finish
  • Udvalg af størrelser til rådighed
  • Tri-ferrule fitting ved tudens base (BS4825-3)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 300 mm
Diameter (metrisk) stilk 50mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 300 mm
Inkluderer 1,5 tommer ferrule på tud
Produkttype Tragt