Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri pulvertragt
Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100mm
200mm
300mm
Højde (metrisk):
107 mm
230 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj kvalitet 316L rustfrit stål
- Satin finish
- Udvalg af størrelser til rådighed
- Tri-ferrule fitting ved tudens base (BS4825-3)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 38mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 107 mm |
| Inkluderer | 1,5 tommer ferrule på tud |
| Produkttype | Tragt |