Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri pulvertragt
Artikelnummer. 15511802 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
300 mm
Højde (metrisk):
107 mm
230 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15511802 300 mm 300 mm Hver
15859711 100 mm 107 mm Hver
15869711 200 mm 230 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15511802 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A716300
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Sampling Systems™ Rustfrit pulvertragt er lavet af højkvalitets rustfrit stål og velegnet til hygiejniske og farmaceutiske applikationer.
  • Høj kvalitet 316L rustfrit stål
  • Satin finish
  • Udvalg af størrelser til rådighed
  • Tri-ferrule fitting ved tudens base (BS4825-3)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 300 mm
Diameter (metrisk) stilk 50mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 300 mm
Inkluderer 1,5 tommer ferrule på tud
Produkttype Tragt