Få mere at vide
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame
Artikelnummer. p-3535498
Dimensioner (L x B x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Inkluderer:
3 Sided frame
3 Sided frame, adaptor insert
Produkttype:
Mobilt bord
Stationary Table
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15927101
Brand: Metro™ LTS36UIS
Keep lab materials clean and safe. Metro Stainless Lab Worktable features Type 304 stainless steel construction throughout and 3-sided Frame providing corrosion-proof performance and stability you can count on.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Ordreinfo
Hjul skal bestilles separat.
Tekniske data
Produkttype Stationary Table
Dimensioner (L x B x H) 35.75 x 30 x 35 in.
Til brug med (applikation) Ideel til laboratoriet
Højde (engelsk) 35 tommer
Højde (metrisk) 89 cm
Inkluderer 3 Sided frame
Længde (engelsk) 35.75 in.
Længde (metrisk) 90.8 cm
Bæreevne (engelsk) 600 lb.
Bæreevne (metrisk) 273 kg
Bredde (engelsk) 30 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 cm
Materiale Rustfrit stål