Få mere at vide
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame
Dimensioner (L x B x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Inkluderer:
3 Sided frame
3 Sided frame, adaptor insert
Produkttype:
Mobilt bord
Stationary Table
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Ordreinfo
Hjul skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stationary Table |
| Dimensioner (L x B x H) | 47.75 x 30 x 35 in. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til laboratoriet |
| Højde (engelsk) | 35 tommer |
| Højde (metrisk) | 89 cm |
| Inkluderer | 3 Sided frame |
| Længde (engelsk) | 47.75 in. |
| Længde (metrisk) | 121.2 cm |
| Bæreevne (engelsk) | 600 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 273 kg |
| Vis mere |