Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri isske
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Perforeret for at lade overskydende vand strømme væk
- Fremstillet af 304 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Længde (metrisk) håndtag | 80 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (AISI 304) |
| Længde (metrisk) | 180 mm |