Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri dykker 600 mm lang
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
39 mm
65 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet i 316L rustfrit stål
- Fuldsvejst konstruktion
- Satin finish
- Let at bruge
- Til væskeprøvetagning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dipper |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 39 mm |
| Længde (metrisk) | 600 mm |