Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri dykker 600 mm lang
Artikelnummer. 15849321 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
39 mm
65 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15849321 500 ml 90 mm Hver
15829321 100 ml 39 mm Hver
15839321 250 ml 65 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15849321 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5005A500
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Designet til at være let at bruge og velegnet til en række væsker. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long er ideel til at få en overfladeprøve fra en lang række miljøer.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Fuldsvejst konstruktion
  • Satin finish
  • Let at bruge
  • Til væskeprøvetagning
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm
Længde (metrisk) 600 mm