Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri dykker 600 mm lang
Artikelnummer. 15839321 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
39 mm
65 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15839321 250 ml 65 mm Hver
15829321 100 ml 39 mm Hver
15849321 500 ml 90 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15839321 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5005A250
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designet til at være let at bruge og velegnet til en række væsker. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long er ideel til at få en overfladeprøve fra en lang række miljøer.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Fuldsvejst konstruktion
  • Satin finish
  • Let at bruge
  • Til væskeprøvetagning
Spezifikation
Produkttype Dipper
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 65 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.