Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri dykker 1000 mm lang
Artikelnummer. p-7138897 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Inkluderer:
39 mm udvendig kop diameter
65 mm udvendig skåldiameter
90 mm udvendig kop diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12798726
Brand: Sampling Systems™ 5005B500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at være let at bruge og velegnet til en række væsker. Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long er ideel til at få en overfladeprøve fra en lang række miljøer.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Fuldsvejst konstruktion
  • Satin finish
  • Let at bruge
  • Til væskeprøvetagning
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 90 mm udvendig kop diameter
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Længde (metrisk) 1000 mm