Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri dykker 1000 mm lang
Artikelnummer. 15138086 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Inkluderer:
39 mm udvendig kop diameter
65 mm udvendig skåldiameter
90 mm udvendig kop diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
15138086 100 ml 39 mm udvendig kop diameter Hver
12798726 500 ml 90 mm udvendig kop diameter Hver
15168086 250 ml 65 mm udvendig skåldiameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15138086 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5005B100
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Designet til at være let at bruge og velegnet til en række væsker. Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long er ideel til at få en overfladeprøve fra en lang række miljøer.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Fuldsvejst konstruktion
  • Satin finish
  • Let at bruge
  • Til væskeprøvetagning
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 39 mm udvendig kop diameter
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Længde (metrisk) 1000 mm