Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri beholdere
Artikelnummer. p-7138931 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
8 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Højde (metrisk):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809661
Brand: Sampling Systems™ A4168
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Høj kvalitet, sprækkefri finish gør disse beholdere ideelle til de mest krævende applikationer. Sampling Systems™ Rustfri beholdere er ideelle til brug med pulvere og væsker.
  • Multifunktions containere
  • Robust konstruktion
  • Sprækkefrit interiør
  • Standard låg (tri-ferrule stil BS 4825-3)
  • Alle svejsninger slebet og poleret
  • Komplet med låg, silikonepakning (FDA-kompatibel) og klemmebånd
  • 316L rustfrit stål krop og låg
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 8 l
Lukningsmateriale Rustfrit stål
Lukkestørrelse 98 mm
Diameter (metrisk) 212 mm
Højde (metrisk) 283 mm
Inkluderer Låg, klemme og tætning