Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri beholdere
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
8 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Højde (metrisk):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Multifunktions containere
- Robust konstruktion
- Sprækkefrit interiør
- Standard låg (tri-ferrule stil BS 4825-3)
- Alle svejsninger slebet og poleret
- Komplet med låg, silikonepakning (FDA-kompatibel) og klemmebånd
- 316L rustfrit stål krop og låg
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Lukningsmateriale | Rustfrit stål |
| Lukkestørrelse | 98 mm |
| Diameter (metrisk) | 215 mm |
| Højde (metrisk) | 360 mm |
| Inkluderer | Låg, klemme og tætning |