Beskrivelse
- Multifunktions containere
- Robust konstruktion
- Sprækkefrit interiør
- Standard låg (tri-ferrule stil BS 4825-3)
- Alle svejsninger slebet og poleret
- Komplet med låg, silikonepakning (FDA-kompatibel) og klemmebånd
- 316L rustfrit stål krop og låg
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 8 l |
| Lukningsmateriale | Rustfrit stål |
| Lukkestørrelse | 98 mm |
| Diameter (metrisk) | 212 mm |
| Højde (metrisk) | 283 mm |
| Inkluderer | Låg, klemme og tætning |