Få mere at vide
B Braun™ Hypodermiske nåle
Artikelnummer. p-8000030
Nålemåler:
18 G
20 G
21 G
23 G
26 G
27 G
Længde (metrisk) nål:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Farve:
Blå
Blue
Brown
Grøn
Gray
Pink
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10438881
Brand: B Braun™ 466564/3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Designet til patientkomfort i en bred vifte af størrelser. B Braun™ Hypodermiske nåle giver en glat overflade med let silikonebelægning designet til at minimere ubehag.
Unik, højautomatiseret slibe- og poleringsproces og lavfriktionssmøring er designet til at opnå uovertruffen skarphed og let gennemtrængning. Gennemsigtigt hubdesign giver høj synlighed til at registrere tilbageslag.
  • Farvekodede hubs er i overensstemmelse med ISO 6009 for nem identitet
  • Bredt udvalg af diametre og længder
  • Målere fra 18G til 27G
  • Ultraskarpt, tre-faset rustfrit stål designet til at resultere i minimal smerte
Tekniske data
Materiale Polypropylen (Hub), Rustfrit krom nikkelstål
Farve Grøn
Nålemåler 21 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.8 mm
Til brug med (applikation) For minimal smerte ved punktering, engangsbrug
Latex fri Ja
Produkttype Nål
Længde (metrisk) nål 120 mm
Nålespids stil Ultraskarp Lang Tri-fasning